B018
WB-4101 hydrochloride
analytical standard
Sinônimo(s):
2-[(2,6-Dimethoxyphenoxyethyl)aminomethyl]-1,4-benzodioxane hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cccc(OC)c1OCCNCC2COc3ccccc3O2
InChI
1S/C19H23NO5.ClH/c1-21-17-8-5-9-18(22-2)19(17)23-11-10-20-12-14-13-24-15-6-3-4-7-16(15)25-14;/h3-9,14,20H,10-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
KAHMEWANVDFFCQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)