G4416
Anti-GABAA Receptor (α1 subunit) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human (predicted), bovine (predicted), chicken (predicted)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable using rat brain sections
western blot: 1:400-1:1,000 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
mouse ... Gabra1(14394)
rat ... Gabra1(29705)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2