MAB339
Anti-GABA A Receptor α1 chain Antibody, NT, clone BD24
clone BD24, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-DEE19, Anti-ECA4, Anti-EIEE19, Anti-EJM, Anti-EJM5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BD24, monoclonal
reatividade de espécies
human, pig, avian, bovine
não deve reagir com
feline, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 20 μg/mL
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
APPLICATION NOTES FOR MAB339
IMMUNOHISTOCHEMISTRY
1) Fresh tissue (human) should be used (3-6 hours postmortem). The tissue should be immersion fixed in 2% paraformaldehyde/0.1% glutaraldehyde. Prepare 50 mm sections and store in cryoprotective solution at -15°C.
2) Sections should be incubated floating in suitable small vials.
3) Block endogenous peroxidase with 100 mmol/L Tris-HCl, 150 mmol/L NaCl, pH 7.4 (Buffer A) containing 3% H2O2 (v/v) and 10% methanol for 20 min at room temperature.
4) Wash sections in Buffer A. Incubate sections in Buffer A containing 5% fetal bovine serum (v/v) and 0.1-0.5% Triton X-100 (v/v).
5) Wash sections in Buffer A. Incubate sections with MAB339 (diluted 10-20 mg/mL in Buffer A containing 5% fetal bovine serum (v/v) and 0.1-0.5% Triton X-100 (v/v) for 12-36 hours at +4°C
6) Wash sections in Buffer A.
7) Detect with standard secondary antibody detection system (PAP, ABC, etc.).
8) Wash sections in Buffer A.
9) Mount sections on chrome alum-coated slides, dry, dehydrate, and apply coverslips.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2