Documentos Principais
FG4815
Sigma-Aldrich
DMEM/F-12
With stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Nome do produto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-alanyl-L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
sterile
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, tested
componentes
phenol red: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
HEPES: no
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham is a 1:1 mixture. This DMEM F-12 Ham medium differs from the original formula because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures as glutamine alone is highly unstable in cell cultures.
Aplicação
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham has been used to culture human fibroblasts.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)