CBL218
Anti-Keratin K3/K76 Antibody, clone AE5
clone AE5, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-HUMCYT2A, Anti-KRT2P
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AE5, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, bovine, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT3(3850)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on Paraffin-embedded sections: 1:50 on paraffin-embedded tissue sections fixed in 10% neutral buffered formalin or Fekete’s acid-alcohol-formalin following trypsin digestion antigen retrieval (Mikaelian et al., 2004).
Western blotting: 1:500.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2