Key Documents
SCM012
Sigma-Aldrich
Suplemento de meio NDiff Neuro-2 (200 unidades)
NDiff Neuro-2 Medium Supplement is a serum-free, N2-like supplement for the in vitro differentiation of murine embryonic stem (ES) cells into post-mitotic neurons particularly via monolayer differentiation.
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Millipore Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
Originalmente desenvolvido no laboratório do Professor Austin Smith′, o NDiff Neuro-2 Medium Supplement é um suplemento semelhante ao N2, livre de soro, para a diferenciação in vitro de células-tronco embrionárias (ES) murinas em neurônios pós-mitóticos, especialmente por meio da diferenciação em monocamada. Este produto também pode ser usado na derivação, propagação e manutenção de células-tronco neurais NS de camundongo.
forma física
O NDiff Neuro-2 Medium Supplement contém insulina, Apo-Transferrina, selenito de sódio, putrescina e progesterona. Esse suplemento de meios é fornecido como um estoque de 200 unidades e deve ser adicionado ao meio de cultura de células em uma concentração final de 1X.
Armazenamento e estabilidade
Manter a –20 °C até a data de validade. Manter ao abrigo da luz. Após o descongelamento, divida a porção não utilizada em volumes menores e armazene a -20 °C até o uso futuro. Depois da adição ao meio de cultura celular, o produto é estável a 4 °C por quatro semanas.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Niche-independent symmetrical self-renewal of a mammalian tissue stem cell.
Conti, Luciano, et al.
PLoS Biology, 3, e283-e283 (2005)
Neural stem cell systems: diversities and properties after transplantation in animal models of diseases
Conti, Luciano, et al
Brain Pathology, 16, 143-154 (2006)
Adherent neural stem (NS) cells from fetal and adult forebrain
Pollard, Steven M, et al
Cerebral Cortex, 16 Suppl 1, i112-i120 (2006)
Optimization and integration of expansion and neural commitment of mouse embryonic stem cells.
Diogo, Maria Margarida, et al.
Biotechnology and Applied Biochemistry, 49, 105-112 (2008)
Dynamic cell-cell interactions between cord blood haematopoietic progenitors and the cellular niche are essential for the expansion of CD34+, CD34+CD38- and early lymphoid CD7+ cells.
da Silva, Claudia Lobato, et al.
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 4, 149-158 (2010)
Artigos
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.