Key Documents
SCM003
Sigma-Aldrich
Meio basal para células-tronco neurais
The Neural Stem Cell Basal Medium is a defined serum-free, growth factor-free medium that has been optimized for the growth & in vitro differentiation of neural stem cells derived from rodents.
Sinônimo(s):
NSC Culture Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
O meio basal para células-tronco neurais é um meio definido, sem soro e sem fatores de crescimento, que foi otimizado para o crescimento e a diferenciação in vitro de células-tronco neurais derivadas de roedores. Quando usado em conjunto com bFGF ou bFGF, EGF e heparina, o meio basal permitirá a proliferação de células-tronco neurais de ratos e camundongos, respectivamente. A retirada dos fatores de crescimento do Neural Stem Cell Basal Medium resultará na diferenciação espontânea de células-tronco neurais de roedores.
Aplicação
O meio basal para células-tronco neurais é um meio definido, sem soro e sem fatores de crescimento, que foi otimizado para o crescimento e a diferenciação & in vitro de células-tronco neurais derivadas de roedores.
Qualidade
Cada lote de meio é testado para o crescimento, a proliferação e a diferenciação ideais das células-tronco neurais de ratos e camundongos. Testes de esterilidade: Negativo; Osmolaridade: 299; pH: 7,4
Armazenamento e estabilidade
Armazene a -20°C até que esteja pronto para usar. Após o descongelamento, o meio basal deve ser armazenado a 2-8°C por até um mês.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Jase Gehring et al.
Nature biotechnology, 38(1), 35-38 (2019-12-25)
We describe a universal sample multiplexing method for single-cell RNA sequencing in which fixed cells are chemically labeled by attaching identifying DNA oligonucleotides to cellular proteins. Analysis of a 96-plex perturbation experiment revealed changes in cell population structure and transcriptional
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.