MAB341
Anti-GABA A Receptor β 2,3 Chain Antibody, clone BD17
clone BD17, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
GABA(A) receptor subunit beta-2, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, beta 2, gamma-aminobutyric acid A receptor, beta 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BD17, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, feline, monkey, bovine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABRB2(2561)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 10-20 μg/mL concetration of a previous lot was used in IH.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in IP.
Western blot:
5-20 µg/mL. Recognizes a 55 kDa band corresponding to the beta chain of the GABAA receptor.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot:
1:500 dilution of this antibody detected GABA A Receptor β 2,3 Chain on 10 μg of mouse brain membrane lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas