Documentos Principais
E2500000
Etofylline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-(β-Hydroxyethyl)theophylline, 1,3-Dimethyl-7-(2-hydroxyethyl)xanthine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
224.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etofylline
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCO)c2C1=O
InChI
1S/C9H12N4O3/c1-11-7-6(8(15)12(2)9(11)16)13(3-4-14)5-10-7/h5,14H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NWPRCRWQMGIBOT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Etofylline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)