P3800000
Proxyphylline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
7-(β-Hydroxypropyl)theophylline, (1,3-Dimethyl-7-[2-hydroxypropyl]-2,6-dioxopurine), Proxyphylline
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proxyphylline
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
chave InChI
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)