Z569879
2mag MIXcontrol eco control unit for MIXdrive
AC/DC input 100 - 240 V AC (supplied with 2-pin Europlug, UK, US and Australian plugs)
Sinônimo(s):
control unit, power bank, power unit
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
2mag 90100
Parâmetros
120-1.200 rpm speed
L × P × A
65 mm × 50 mm × 45 mm
peso
0.50 kg
saída
10 W (stirring power)
Descrição geral
Control unit for small to medium volumes and the connection of one stirring dirve MIXdrive, 10W stirring power, speed range from 100 to 1,200 rpm, SoftStart for reliable catching/centering and safe accelerating of the stirring bar.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
Interfaces: 0-10 volts, 4-20 mA, RS232, USB, Ethernet.
configurado para
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)