G0545
Anti-GABAA Receptor (γ2 subunit) (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-γ-Aminobutyric Acid Type A Receptor (γ2 subunit)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
lyophilized powder
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, human
técnica(s)
western blot: 1:200 using rat brain membrane
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABRG2(2566)
mouse ... Gabrg2(14406)
rat ... Gabrg2(29709)
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?