SRP0417
BirA
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥65% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
37 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1