GE17-5282-01
GSTrap™ High Performance
Cytiva 17-5282-01, pack of 1 × 5 mL
Sinônimo(s):
GSTrap Column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
glutathione
embalagem
pack of 1 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5282-01
Parâmetros
flow rate
<20 mL/min flow rate
42 psi (H2O at room temperature.)
tamanho do leito
16 mm × 25 mm
volume do leito
5 mL
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
3-12
Faixa de trabalho
3-12
capacidade
>7 mg/mL binding capacity (medium)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
GST-tagged Proteins are eluted under mild, nondenaturing conditions using reduced glutathione. The purification process preserves Protein antigenicity and function. If desired, cleavage of the Protein from GST can be achieved using a site-specific protease whose recognition sequence is located immediately upstream from the multiple cloning site on the pGEX plasmids. GST-tagged Proteins can be detected using colorimetric or immunological methods.
Características e benefícios
- High resolution purification of GST-tagged Proteins.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Fast, one-step purification.
- Easy to use with syringe, pump or a chromatography system.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from GE Healthcare.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap Benzamidine FF (high sub) media and columns from GE Healthcare.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using GE Healthcare products.
Protocolos
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GSTrap HP, GSTrap FF and GSTrap 4B columns from GE Healthcare.
Characteristics of Glutathione Sepharose® Products