G9048
GANT61
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2′-[[Dihydro-2-(4-pyridinyl)-1,3(2H,4H)-pyrimidinediyl]bis(methylene)]bis[N,N-dimethyl-benzenamine, NSC 136476
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H35N5/c1-29(2)25-12-7-5-10-23(25)20-31-18-9-19-32(27(31)22-14-16-28-17-15-22)21-24-11-6-8-13-26(24)30(3)4/h5-8,10-17,27H,9,18-21H2,1-4H3
chave InChI
KVQOGDQTWWCZFX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3