G8162
βß-Glicuronidase
aqueous glycerol solution, ≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
Sinônimo(s):
βß-D-Glicuronida glicuronoso-hidrolase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
Formulário
aqueous glycerol solution
atividade específica
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
peso molecular
69-71 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
The optimal conditions for the enzymatic hydrolysis of α-hydroxytriazolam, one of the major metabolites of triazolam in human urine, were determined using β-glucuronidase Type IX-A.
It is used as a reporter gene in GUS assays to monitor gene expression.
Saiba mais
sobre os dados de aplicação recentes, gerados pelo departamento de pesquisa e desenvolvimento da Sigma, para otimizar a hidrólise para classes diferentes de medicamentos usando enzimas de diferentes fontes e o uso de uma enzima purificada por cromatografia para reduzir o efeito da atividade da esterase que resulta em conversão de 6-MAM em morfina
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.