G6878
3-Guanidinopropionic acid
≥97.5% (TLC)
Sinônimo(s):
β-Guanidinopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-Guanidinopropionic acid,
Ensaio
≥97.5% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder or crystals
cor
white
pf
222 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
chave InChI
KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?