G6503
4-Guanidinobutyric acid
≥98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
γ-Guanidinobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
4-Guanidinobutyric acid, ≥98%
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
powder or chunks
técnica(s)
drug transporter assay: suitable
cor
white
pf
280-282 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
chave InChI
TUHVEAJXIMEOSA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3