G6776
Genistein
from Glycine max (soybean), ~98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4′,5,7-Trihydroxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Glycine max (soybean)
Nível de qualidade
Ensaio
~98% (HPLC)
Formulário
powder
pf
>280 °C
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H
chave InChI
TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AKT1(207) , CYP19A1(1588) , EGFR(1956) , ESR1(2099) , ESR2(2100)
mouse ... Esr1(13982) , Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208)
Descrição geral
Aplicação
- as an anticancer agent to test its cytotoxicity in cervix adenocarcinoma cells
- as a polyphenol to test its effect on reactive oxygen species in mitochondria from sperm
- to test its radical scavenging effect on the UV irradiated in dermal and keloid fibroblasts
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.