G5376
DL-Glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal barium salt
Sinônimo(s):
3,3-Diethoxy-1,2-propanediol 1-phosphate barium salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
Impurezas
<2.0% water (Karl Fischer)
cor
white
traços de cátion
Ba: 28.8-42.7% (anhydrous)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].CCOC(OCC)C(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C7H17O7P.Ba/c1-3-12-7(13-4-2)6(8)5-14-15(9,10)11;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,9,10,11);/q;+2/p-2
chave InChI
OCALAXUAYOULKA-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.