Documentos Principais
S4117
Millipore
Formamida, desionizada
Sinônimo(s):
DI formamide, formamide for hybridization
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.21
embalagem
pkg of 500 mL
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
hybridization: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Este produto destina-se ao uso em aplicações de hibridização para análises in situ de southern blot, northern blot, dot blot e slot blot, e para a triagem de colônias, placas e de cromossomos artificiais de levedura (YACs, do inglês Yeast artificial chromosome). A formamida é usada principalmente como um componente em soluções de hibridização de sondas para promover a especificidade da hibridização. Ela desnatura ácidos nucleicos ao interromper ligações de hidrogênio.
Aplicação
Categoria de Pesquisa
Todas
Dilua a formamida de acordo com os requisitos específicos da aplicação. Concentrações de formamida de 45%-50% são geralmente usadas em análises de southern e northern, e uma concentração de 50% ou mais é usada para técnicas de hibridização in situ. Na hibridização de DNA para DNA, cada aumento de 1% na concentração de formamida reduz a Tm em 0,7%.
Qualidade
Cada lote de material é pré-filtrado através de uma resina mista de troca iônica para eliminar produtos de decomposição e cátions metálicos residuais. Este processo de filtragem garante que cada lote tenha uma pureza final superior a 99,5% e um valor de adsorvância inferior a 0,02 unidade de adsorvância a 280 nm. Cada lote é então submetido a testes de controle de qualidade rigorosos para garantir o atendimento às especificações dos ensaios antes da liberação.
forma física
Esse preparado de formamida é desionizado, triplamente destilado e embalado sob nitrogênio e é isento de atividade detectável de DNAses, RNAses e proteases.
Armazenamento e estabilidade
Armazene a –20 °C. Após aberto, mantenha a tampa bem fechada ou divida em alíquotas e armazene entre –15 °C e –25 °C.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
152 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific