G1126
DL-Glutamic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-2-Aminoglutaric acid, (±)-2-Aminopentanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-Glutamic acid monohydrate, ≥98% (HPLC)
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
pf
180 °C
solubilidade
1 M HCl: soluble
cadeia de caracteres SMILES
O.NC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
chave InChI
OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.