T1520
DL-Threonine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cor
white to off-white
pf
244 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
chave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Descrição geral
Aplicação
Adequação
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?