F6178
Soro bovino fetal
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
FBS, FCS, soro, soros
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
esterilidade
sterile-filtered
composição
Bovine IgG, ≤1 mg/mL
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤25 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
- Testado quanto à presença de endotoxinas e hemoglobina
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.