M3942
DMEM - high glucose
MegaCell™, with sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell cutlure
Sinônimo(s):
DMEM, DMEM Supplement
About This Item
Produtos recomendados
product name
MegaCell™ Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
esterilidade
sterile-filtered
Nível de qualidade
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
L-glutamine: no
glucose: 4500 mg/L (Dextro)
sodium pyruvate: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a component of the M10 medium to culture CD133+ cells from biopsies of para-spinal and quadriceps muscle of Duchenne muscular dystrophy patients
- as a component of the proliferation medium for the expansion and cryopreservation of human induced pluripotent stem (iPS) cells cultured without feeder cells and human embryonic (ES) cell-derived mesoangioblast-like cells
- to culture the positive hybridomas during the production of mouse anti-chicken CD25 monoclonal antibodies
Reconstituição
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1