D5670
Sodium deoxycholate monohydrate
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
peso molecular
432.57 g/mol
técnica(s)
electrophoresis: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Impurezas
Insoluble matter, passes filter test
≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 0.1 M, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.02%
traços de cátion
Al: ≤0.002%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.05%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.010%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.002%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
chave InChI
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.