Documentos Principais
D5501
Sigma-Aldrich
Dextrana
industrial grade, average mol wt 5,000,000-40,000,000
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
grau
industrial grade
peso molecular
average mol wt 5,000,000-40,000,000
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O uso de dextranas como braços espaçadores longos e hidrofílicos melhora o desempenho das proteínas imobilizadas que agem sobre macromoléculas.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
31390
Dextran
Dextran Mr ~40,000
Sigma-Aldrich
31389
Dextran
Blue Dextran BioReagent
Sigma-Aldrich
D4772
Blue Dextran