D4645
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98% purity (TLC), powder
Sinônimo(s):
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
About This Item
Produtos recomendados
product name
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, used for peroxide measurement
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
pf
>300 °C
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3