CLS431080
Frascos de cultura celular Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (vented)
Sinônimo(s):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
esterilidade
sterile
Características
cap
graduations
embalagem
case of 50
fabricante/nome comercial
Corning 431080
volume máximo
250 mL
área da superfície
175 cm2
volume de trabalho
35-52.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Fabricado a partir de poliestireno virgem opticamente transparente
- Tratado para adesão ideal de células
- Impresso com números de lote para facilitar a rastreabilidade
- testado 100% quanto à integridade
- Esterilização por radiação gama e certificação de apirogenicidade
Características e benefícios
- This product is a U-shaped flask with an angled neck style and vented cap style.
- U-shaped flasks have rounded shoulders for an easier grip and better access when removing or tightening the cap.
- The ergonomic shape also reduces the number of corners, improves cell scraping, and allows the use of a larger pipet.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431080-5EA | 4061833885086 |
CLS431080-50EA | 4061833885079 |