Key Documents
CLS354597
Corning® BioCoat Fibronectin Inserts
pore size 3 μm, PET, size 24 well
Sinônimo(s):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
Materiais
PET
embalagem
pkg of 24 ea (2 packs )
fabricante/nome comercial
Corning 354597
tamanho
24 well
tamanho de poro
3 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Aplicação
Cell culture
Informações legais
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3