SK-N-AS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94092302, human nerve (bone marrow metastasis), Polygonal
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
fonte biológica
human nerve (bone marrow metastasis)
embalagem
tube of 5 μg 94092302-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94092302-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
46
morfologia
Polygonal
produtos
Not specified
receptores
Vimentin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human neuroblastoma
Descrição de linhagem celular
Derived from a female patient with neuroblastoma from the metastasis of the bone marrow. Tumourigenic in nude mice.
Aplicação
Neuroblastoma differentiation studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,12
D13S317: 9
D16S539: 14
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9.3
TPOX: 11,12
vWA: 16,17
Meio de cultura
DMEM or EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)