SK.N.SH Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 86012802, human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma), Epithelial
Sinônimo(s):
NSH Cells, SK-NSH Cells, SKNSH Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human nerve (bone marrow metastasis; Caucasian neuroblastoma)
embalagem
tube of 5 μg 86012802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86012802-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, modal no. 47
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 11
D16S539: 8,13
D5S818: 12
D7S820: 7,10
THO1: 7,10
TPOX: 8,11
vWA: 14,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.