Documentos Principais
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse
85011420, mouse blood, Not specified
Sinônimo(s):
Hybridoma cell line, Mouse cell line
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
P3X63Ag8.653 Cell Line from mouse, 85011420
fonte biológica
mouse blood
descrição
Mouse BALB/c myeloma
modo de crescimento
Suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Mouse BALB/c myeloma
Descrição de linhagem celular
P3X63Ag8.653 is a non-Ig-secreting or synthesising subclone of P3X63.Ag8. Comparable to other myeloma lines used for fusions relating to growth properties, fusion frequency and stability of resulting hybrids.
Aplicação
Fusion partner, growth factors and tumourigenicity studies
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10-20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)