Documentos Principais
ESK-4
93120821, Porcine kidney, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
ESK-4, 93120821
fonte biológica
Porcine kidney
embalagem
tube of 5 μg 93120821-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120821-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Porcine kidney
Descrição de linhagem celular
Normal diploid cell line from a female pig embryo. The cells are susceptible to Bovine Viral Diarrhoea virus.
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)