Nome do produto
PD5, 93120830
fonte biológica
Porcine kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Porcine kidney
Descrição de linhagem celular
PD5 can be used to investigate the antigenic relationship between transmissible gastro-enteritis virus (TGEV), feline infectious peritonitis virus (FIPV) and canine coronavirus (CCV) at the levels of the individual viral polypeptides.
Aplicação
Virus studies, particularly coronaviruses
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 I.e. seeding at 2-4 x 10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)