Documentos Principais
MPK
87032604, mini pig kidney, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
MPK, 87032604
fonte biológica
mini pig kidney
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 38, diploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Minipig kidney
Descrição de linhagem celular
Established from the kidney of a 118 day old foetal minipig. The cells are susceptible to some arboviruses and leptospiras and highly refractory to Chlamydia spp. and meningopneumonitis.
Aplicação
Virus studies: arboviruses
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 2% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 2% Vitamins + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)