Documentos Principais
104C1
90110524, guinea pig embryo, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
104C1, 90110524
fonte biológica
guinea pig embryo
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Diploid
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Guinea pig foetal cells transformed
Descrição de linhagem celular
Derived from a female foetal carcass of a 2/N guinea pig. The cells were treated with benzopyrene for 7 days and a clone selected at the 20th passage. The cells are tumourigenic in guinea pigs.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5 x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)