SFRVN
Sf-RVN™ Insect Cell Line
Sinônimo(s):
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Sf9 rhabdovirus-negative (Sf-RVN™) Insect Cell Line
solubilidade
DMSO: 10%
Condições de expedição
liquid nitrogen
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Cell Line Origin
Sf-RVN™ is an insect cell line originally derived from ovarian tissue of Spodoptera frugiperda (Sf) pupae. The parental line, IPLB-SF-21 (renamed IPLB-SF-21 AE after adaptation into TC-100 medium), was established by J. Vaughn at the Insect Pathology Beltsville in Maryland, USA in the late 1960s. A subclone, designated Sf9, was established in 1983 by G. Smith and C. Cherry. Sf-RVN™ was isolated from Sf9 by GlycoBac, LLC.
forma física
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
A transfection-based solution to viral vector production using a suspension cell line, chemically defined medium, and a process with proven performance at scale.