Key Documents
1221
90011873, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
1221, 90011873
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human skin fibroblast, thioguanine resistant
Descrição de linhagem celular
Primary fibroblasts selected for resistance to 5μg/ml thioguanine.
Aplicação
Genetic studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.