A375 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113005, human skin, Epithelial
Sinônimo(s):
A-375 Cells, A375-MEL Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human skin
descrição
Human malignant melanoma
embalagem
tube of 5 μg 88113005-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88113005-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Modal no. = 62 (hypotriploid) 9 marker chromosomes. Normal N2, N6 and N22 present.
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)