A431 Cell Line human
85090402, human skin, Epithelial
Sinônimo(s):
A-431 Cells, A431/P Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
A431 Cell Line human, squamous carcinoma, 85090402
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hypertriploid
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Epidermal growth factor (EGF)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
- to demonstrate that p38 mitogen-activated protein kinase enhances epidermal growth factor-induced apoptosis in A431 cells
- to study melanoma-specific CD44 (a tumor marker and transmembrane receptor) alternative splicing pattern in A431 cells
- to study the anti-cancer activity of antioxidant-rich Cameroonian medicinal plants
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.