Documentos Principais
1BR.3.N
90020508, human skin, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
fonte biológica:
human skin
modo de crescimento:
Adherent
cariótipo:
Not specified
morfologia:
Fibroblast
produtos:
Not specified
receptores:
Not specified
Nome do produto
1BR.3.N, 90020508
fonte biológica
human skin
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human skin fibroblast, transformed
Descrição de linhagem celular
Derived from a normal fibroblast (1BR3 Sigma Catalogue number. 90011801) transformed with the plasmid pSV2neo. The genetic identity of 1BR3 (90011801), 1BR.3.G (90020507), 1BR.3.GN (90020508), and 1BR.3.N (90020509) has been confirmed by STR profiling at ECACC.
Aplicação
DNA repair and cell growth studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,13
D13S317: 9,12
D16S539: 12,14
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 9.3
TPOX: 11
vWA: 14,15
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)