WI 38 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90020107, human lung (fetal), Fibroblast-like
Sinônimo(s):
WI38 Cells, Wistar Institute-38 Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung (fetal)
embalagem
tube of 5 μg 90020107-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90020107-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, diploid except at high passage number
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Collagen
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 10
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)