IMR-90 Cell Line human
85020204, human lung (fetal), Fibroblast
Sinônimo(s):
I90 Cells, IMR90 Cells, Institute for Medical Research-90 Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
IMR-90 Cell Line human, 85020204
fonte biológica
human lung (fetal)
descrição
Human Caucasian fetal lung fibroblast
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Categorias relacionadas
Origem de linhagem celular
Human Caucasian foetal lung fibroblast
Descrição de linhagem celular
Derived from lung tissue of a 16 week old female Caucasian foetus. The cells have a virus susceptibility similar to WI-38 (Sigma catalogue no. 90020107) and MRC-5 cells (Sigma catalogue no. 84101801). The cells have a finite lifespan. Available as a growing order only.
Aplicação
IMR-90 human cell line has been used to study the cytotoxicity of hydroxyapatite/gold/arginine (HAp/Au/arginine) nanoparticles.
Virus studies
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,19
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,19
Meio de cultura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)