IPI-1
93100621, Porcine intestine, Fibroblast-like
About This Item
Produtos recomendados
product name
IPI-1, 93100621
fonte biológica
Porcine intestine
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Heteroploid
morfologia
Fibroblast-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Boar Miniature male ileum, SV40 transformed
Descrição de linhagem celular
Fibroblast cell line derived from the ileum of an adult histocompatible miniature male boar. Transformed by SV40 plasmid pSV3-neo.
Aplicação
Potential feeder cell line for the recovery of epithelial cells isolated from the small intestine.
Meio de cultura
DMEM + 4mM Glutamine + 0.024IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.