T98G Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090213, human brain, Not specified
Sinônimo(s):
T 98 G Cells, T-98G Cells, T98-G Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human brain
descrição
Human Caucasian glioblastoma
embalagem
tube of 5 μg 92090213-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090213-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 13
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,20
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)