IPI-2I
93100622, Porcine intestine, Epithelial-like
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Produtos recomendados
Nome do produto
IPI-2I, 93100622
fonte biológica
Porcine intestine
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Heteroploid
morfologia
Epithelial-like
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Boar Miniature male ileum, SV40 transformed
Descrição de linhagem celular
Epitheloid cell line derived from the ileum of an adult histocompatible miniature male boar. Transformed by SV40 plasmid pSV3-neo. Electron microscopy analysis shows evidence of microvilli and desmosomes connecting cells. The cells were found to co-express cytokeratin 18 specific of simple luminal epithelial cells and vimentin associated with a mesenchymal origin. Susceptible to Transmissible Gastro-enteritis (TG) virus.
Aplicação
Studies of epithelial cell differentiation.
Meio de cultura
DMEM + 4mM Glutamine + 0.024IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)