Key Documents
COR-L88
92031917, human lung, Not specified
Sinônimo(s):
COR-L88 Cell Line, Human COR-L88, Plasmid COR-L88
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
product name
COR-L88, 92031917
fonte biológica
human lung
modo de crescimento
Semi-adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
High levels of L-dopa decarboxylase
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human Caucasian lung small cell carcinoma
Descrição de linhagem celular
Derived from the pleural effusion of a 55-year-old Caucasian male.
Aplicação
Studies on lung cancer
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells attach loosely to surfaces and can be aspirated or shaken off.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.