Documentos Principais
DMS 273
95062830, human lung (effusion), Not specified
Sinônimo(s):
DMS273 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
DMS 273, 95062830
fonte biológica
human lung (effusion)
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human lung, small cell carcinoma
Descrição de linhagem celular
DMS 273 was initiated in 1978 from the pleural fluid specimen from a 50 year old female patient with small cell carcinoma of the lung. The patient was in relapse after chemotherapy and radiotherapy. DMS 273 cells exhibit intercellular processes and express retinoblastoma mRNA and protein. The cell line is tumorigenic in nude mice.
Aplicação
Human lung tumour model
Perfil do DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10 ,12
D13S317: 12,13
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10,12
THO1: 9.3
TPOX: 10
vWA: 15
Meio de cultura
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
Rotina de subcultura
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)