NCI-H322 Cell Line human
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95111734, human lung (cervical node metastasis), Not specified
Sinônimo(s):
H322 Cells, NCI-322 Cells, NCI-H322T Cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human lung (cervical node metastasis)
descrição
Human Caucasian bronchioalveolar carcinoma
embalagem
tube of 5 μg 95111734-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95111734-1VL
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
Not specified
morfologia
Not specified
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
metastasis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)